CAS RN 200189-97-5
CAS RN 200189-97-5
IUPAC Nor:
but-2-enedioic acid; methyl({2-oxatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaen-9-yl}methyl)(prop-2-yn-1-yl)amine
Synonymes:
butenedioic acid; omigapil
Poids moléculaire (g/mol):
391.42
Formule moléculaire:
C23H21NO5
InChi Key:
SQAZQLMBEHYFJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C=CC(O)=O.CN(CC#C)CC1=CC2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
1
–
1
de
1
résultats
1
Tocris Bioscience™ CGP 3466B maleate
CAS: 200189-97-5 Formule moléculaire: C23H21NO5