CAS RN 2095306-26-4
CAS RN 2095306-26-4
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
4-((2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-7-(3-(dimethylamino)propoxy)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile Dimer, TRC
CAS: 2095306-26-4 Formule moléculaire: C46H44Cl4N8O6 Poids moléculaire (g/mol): 946.7 Synonyme: 4-((2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-7-(3-(4-(3-((4-((2,4-dichloro-5-methoxyphenyl)amino)-3-isocyano-6-methoxyquinolin-7-yl)oxy)propyl)piperazin-1-yl)propoxy)-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile, Bosutinib dimer SMILES: COc1cc(Nc2c(cnc3cc(OCCCN4CCN(CCCOc5cc6ncc([N+]#[C-])c(Nc7cc(OC)c(Cl)cc7Cl)c6cc5OC)CC4)c(OC)cc23)C#N)c(Cl)cc1Cl