CAS RN 2140327-47-3
CAS RN 2140327-47-3
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Flubendiamide D3, Dr. Ehrenstorfer
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.