CAS RN 2205-78-9
CAS RN 2205-78-9
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
(17alpha)-19-Norpregna-3,5-dien-20-yne-3,17-diol 3,17-Diacétate, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
(17a)-19-Norpregna-3,5-dien-20-yne-3,17-diol 3,17-Diacétate, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.