CAS RN 22059-60-5
CAS RN 22059-60-5
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Disopyramide Phosphate, TRC
CAS: 22059-60-5 Formule moléculaire: C21 H29 N3 O . H3 O4 P Poids moléculaire (g/mol): 437.47 Synonyme: Disopyramide phosphate,(2RS)-4-[bis(1-methylethyl)amino]-2-phenyl-2-(pyridin-2-yl)butanamide dihydrogen phosphate Nom IUPAC: 4-[di(propan-2-yl)amino]-2-phenyl-2-pyridin-2-ylbutanamide;phosphoric acid SMILES: CC(C)N(CCC(C(=O)N)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C.OP(=O)(O)O