CAS RN 2239295-71-5
CAS RN 2239295-71-5
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
PBDB-T-2Cl, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2239295-71-5 Formule moléculaire: (C{6}{8}H{7}{6}Cl{2}O{2}S{8})n Synonyme: PCE 139