CAS RN 2252319-75-6
CAS RN 2252319-75-6
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
2-(Éthoxyméthyl)-α,α-diméthyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoléine-1-éthanol-d5, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
2-(Éthoxyméthyl)-α,α-diméthyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoléine-1-éthanol-d5, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
2-(Éthoxyméthyl)-α,α-diméthyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoléine-1-éthanol-d5, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.