accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2265-94-3

ONOFF

CAS RN 2265-94-3

IUPAC Nor: 1,3-difluoro-5-nitrobenzene
Synonymes: benzene, 1,3-difluoro-5-nitro-
Poids moléculaire (g/mol): 159.09
Formule moléculaire: C6H3F2NO2
InChi Key: AUQBBDWDLJSKMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats