CAS RN 229613-93-8
CAS RN 229613-93-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
(3aR,4R,6S,6aS)-4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-3-(1-ethylpropyl)-3a,5,6,6a-tetrahydro-4H-cyclopent[d]isoxazole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
CAS: 229613-93-8 Formule moléculaire: C18H30N2O5 Poids moléculaire (g/mol): 354.44 Synonyme: Peramivir Impurity 1 SMILES: CCC(CC)C1=NO[C@@H]2[C@H](C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[C@H]12)C(=O)OC