accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25154-52-3

KH3CO

CAS RN 25154-52-3

IUPAC Nor: potassium 2-nonylbenzen-1-olate
Synonymes: nonylphenol
Poids moléculaire (g/mol): 258.45
Formule moléculaire: C15H23KO
InChi Key: XPCLSVISJWLKJE-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [K+].CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1[O-]
Solvent or Matrix 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats