CAS RN 26401-97-8
CAS RN 26401-97-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
1,1'-Diisooctyl Ester 2,2'-[(Dioctylstannylene)bis(thio)]bis-acetic Acid (Technical Grade), TRC
CAS: 26401-97-8 Formule moléculaire: C36H72O4S2Sn Poids moléculaire (g/mol): 751.79 Synonyme: Di-N-octyltin S,S-Bis(isooctyl thioglycolate),Dioctyltin S,S'-Bis(isooctyl mercaptoacetate) Nom IUPAC: 6-methylheptyl 2-[[2-(6-methylheptoxy)-2-oxoethyl]sulfanyl-dioctylstannyl]sulfanylacetate SMILES: CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)(SCC(=O)OCCCCCC(C)C)SCC(=O)OCCCCCC(C)C