CAS RN 30796-92-0
CAS RN 30796-92-0
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Tribenzothiophene, TRC
CAS: 30796-92-0 Formule moléculaire: C14H8S Poids moléculaire (g/mol): 208.28 Synonyme: 4,5-Epithiophenanthrene,Benzo[def]dibenzothiophene,Phenanthro[4,5-bcd]thiophene SMILES: c1cc2ccc3cccc4sc(c1)c2c34