accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3087-16-9

NaCH3NCH3CNH3CCH3HOSOOOSOOO

CAS RN 3087-16-9

IUPAC Nor: sodium bis[4-(dimethylamino)phenyl](2-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-yl)methylium
Synonymes: acid green 50
Poids moléculaire (g/mol): 576.61
Formule moléculaire: C27H25N2NaO7S2
InChi Key: FVZFYEQFFLFVJA-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(C)C)C1=C2C=CC(=CC2=CC(=C1O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Couleur 
  • (1)
Qualité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats