accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 317321-41-8

CH3H2CCH3H3COHOH

CAS RN 317321-41-8

IUPAC Nor: 5-methyl-4-[3-methyl-6-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-yl]benzene-1,3-diol
Synonymes: 5-methyl-4-[3-methyl-6-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-yl]benzene-1,3-diol
Poids moléculaire (g/mol): 258.36
Formule moléculaire: C17H22O2
InChi Key: KDZOUSULXZNDJH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(=C)C1CCC(C)=CC1C1=C(O)C=C(O)C=C1C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats