accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONH2SF

CAS RN 35978-33-7

IUPAC Nor: ethyl 2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Synonymes: ethyl 2-amino-4-(4-fluorophenyl)thiophene-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 265.3
Formule moléculaire: C13H12FNO2S
InChi Key: CJMZLCRLBNZJQR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=C(N)SC=C1C1=CC=C(F)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats