CAS RN 3625-82-9
CAS RN 3625-82-9
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
3-Méthoxy-18-méthyl-1,3,5(10)-estratrién-17β-ol, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
3-Méthoxy-18-méthyl-1,3,5(10)-estratrién-17b-ol, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
3-Méthoxy-18-méthyl-1,3,5(10)-estratrién-17β-ol, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.