accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 423169-68-0

CH3NOOOHHCl

CAS RN 423169-68-0

IUPAC Nor: 3-{[3-(4-benzylphenoxy)propyl](methyl)amino}propanoic acid hydrochloride
Synonymes: 3-{[3-(4-benzylphenoxy)propyl](methyl)amino}propanoic acid hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 363.88
Formule moléculaire: C20H26ClNO3
InChi Key: SBBJJLDNKNNWFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.CN(CCCOC1=CC=C(CC2=CC=CC=C2)C=C1)CCC(O)=O
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats