CAS RN 4305-74-2
CAS RN 4305-74-2
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
L-Glycero-D-mannoheptose, TRC
CAS: 4305-74-2 Formule moléculaire: C7 H14 O7 Poids moléculaire (g/mol): 210.18 Nom IUPAC: (2S,3S,4R,5R,6S)-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanal