accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 51338-27-3

H3COOCH3OOClCl

CAS RN 51338-27-3

IUPAC Nor: methyl 2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propanoate
Synonymes: diclofop methyl dichlorfop-methyl hoegrass dichlofopmethyl hoelon 3EC dichlordiphenprop diclofop-methyl (+-)-diclofop-methyl methyl diclofop methyldiclofop
Poids moléculaire (g/mol): 341.18
Formule moléculaire: C16H14Cl2O4
InChi Key: BACHBFVBHLGWSL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C(C)OC1=CC=C(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Concentration 
  • (1)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)