CAS RN 541-14-0
CAS RN 541-14-0
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
D-Carnitine, TRC
CAS: 541-14-0 Formule moléculaire: C7 H15 N O3 Poids moléculaire (g/mol): 161.2 Synonyme: 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2S)-,1-Propanaminium, 3-carboxy-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (S)-,Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, hydroxide, inner salt, D- (8CI),(+)-Carnitine,(+)-D-Carnitine,D-(+)-Carnitine,D-Carnitine,d-Carnitine Nom IUPAC: (3S)-3-hydroxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate SMILES: C[N+](C)(C)C[C@@H](O)CC(=O)[O-]