CAS RN 577777-51-6
CAS RN 577777-51-6
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
6Alpha-Hydroxy Budesonide, TRC
CAS: 577777-51-6 Formule moléculaire: C26 H34 O7 Poids moléculaire (g/mol): 458.54 Synonyme: Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16,17-[butylidenebis(oxy)]-6,11,21-trihydroxy-, (6α,11β,16α)-,(6α,11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-6,11,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione,6α-Hydroxybudesonide,6α-Hydroxy budesonide SMILES: CCC\C=C\1/O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](O)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO