CAS RN 578-76-7
CAS RN 578-76-7
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
7-Methylguanine, TRC
CAS: 578-76-7 Formule moléculaire: C6 H7 N5 O Poids moléculaire (g/mol): 165.15 Synonyme: 2-Amino-1,7-dihydro-7-methyl-6H-purin-6-one,2-Amino-7-methylhypoxanthine,N7-Methylguanine,NSC 193444,NSC 19647 Nom IUPAC: 2-amino-7-methyl-1H-purin-6-one SMILES: Cn1cnc2N=C(N)NC(=O)c12