accessibility menu, dialog, popup

UserName

SSNH2

CAS RN 58197-03-8

IUPAC Nor: 2-(thiophen-2-yl)ethanethioamide
Synonymes: 2-(thiophen-2-yl)ethanethioamide
Poids moléculaire (g/mol): 157.25
Formule moléculaire: C6H7NS2
InChi Key: LUKDARXVJHRFMQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=S)CC1=CC=CS1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats