CAS RN 59995-64-1
CAS RN 59995-64-1
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Thienamycin (>80%), TRC
CAS: 59995-64-1 Formule moléculaire: C11 H16 N2 O4 S Poids moléculaire (g/mol): 272.32 Synonyme: 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(2-aminoethyl)thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-, (5R,6S)-,1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[(2-aminoethyl)thio]-6-(1-hydroxyethyl)-7-oxo-, [5R-[5α,6α(R*)]]-,(5R,6S)-3-[(2-Aminoethyl)thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid,(+)-Thienamycin,Thienamycin Nom IUPAC: (5R,6S)-3-(2-aminoethylsulfanyl)-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid SMILES: C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(=C(N2C1=O)C(=O)O)SCCN