CAS RN 60421-20-7
CAS RN 60421-20-7
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
chlorhydrate d'ester benzylique de l'acide alpha-aminoisobutyrique, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
chlorhydrate d'ester benzylique de l'acide alpha-aminoisobutyrique, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.