CAS RN 60755-80-8
CAS RN 60755-80-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
O-Desmethyl Galanthamine, TRC
CAS: 60755-80-8 Formule moléculaire: C16 H19 N O3 Poids moléculaire (g/mol): 273.33 Synonyme: 6H-Benzofuro[3a,3,2-ef][2]benzazepine-3,6-diol, 4a,5,9,10,11,12-hexahydro-11-methyl-, (4aS,6R,8aS)-,O-Desmethyl Galanthamine,O-Desmethyl Galantamine SMILES: CN1CC[C@@]23C=C[C@H](O)C[C@@H]2Oc4c(O)ccc(C1)c34