CAS RN 6092-24-6
CAS RN 6092-24-6
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Guaiacol-Beta-D-glucopyranoside, TRC
CAS: 6092-24-6 Formule moléculaire: C13H18O7 Poids moléculaire (g/mol): 286.28 Synonyme: o-Methoxyphenyl beta-D-glucopyranoside,2-Methoxyphenyl beta-D-glucopyranoside Nom IUPAC: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(2-methoxyphenoxy)oxane-3,4,5-triol SMILES: COc1ccccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O