CAS RN 66347-68-0
CAS RN 66347-68-0
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
cis-Cyclohexane-1,2-dimethanol Dimethanesulfonate, TRC
CAS: 66347-68-0 Formule moléculaire: C10H20O6S2 Poids moléculaire (g/mol): 300.38 Synonyme: (1R,2S)-Cyclohexane-1,2-diylbis(methylene) Dimethanesulfonate,NSC 170782,(1R,2S)-rel-1,2-Cyclohexanedimethanol Dimethanesulfonate Nom IUPAC: [2-(methylsulfonyloxymethyl)cyclohexyl]methyl methanesulfonate SMILES: CS(=O)(=O)OC[C@@H]1CCCC[C@@H]1COS(=O)(=O)C