CAS RN 66874-10-0
CAS RN 66874-10-0
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
3-Sulfo-glycodeoxycholic Acid Disodium Salt, TRC
CAS: 66874-10-0 Formule moléculaire: C26H41NNa2O8S Poids moléculaire (g/mol): 573.65 Synonyme: Cholane,Glycine Derivative,N-[(3α,5β,12α)-12-Hydroxy-24-oxo-3-(sulfooxy)cholan-24-yl]-glycine Disodium Salt SMILES: [H][C@@](CC1)([C@H](C)CCC(NCC(O[Na])=O)=O)[C@]2(C)[C@]1([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H]2O