CAS RN 70831-94-6
CAS RN 70831-94-6
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
Bromo 2-désoxy-2-N-phtalimido-3,4,6-tri-O-acétyl-α,βD-glucopyranoside (stabilisé avec ~2 % de CaCO3), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Bromo 2-désoxy-2-N-phtalimido-3,4,6-tri-O-acétyl-α,βD-glucopyranoside (stabilisé avec ~2 % de CaCO3), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
Bromo 2-désoxy-2-N-phtalimido-3,4,6-tri-O-acétyl-alpha,bêta-D-glucopyranoside, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.