CAS RN 718613-18-4
CAS RN 718613-18-4
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
[1,4'-Bipépipéridine]-1'-carbonyl-d10-1'-acide tert-butylique, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
[1,4'-Bipépipéridine]-1'-carbonyl-d10-1'-acide tert-butylique, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.