CAS RN 75519-19-6
CAS RN 75519-19-6
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Tribromoacetonitrile, TRC
CAS: 75519-19-6 Formule moléculaire: C2 Br3 N Poids moléculaire (g/mol): 277.74 Synonyme: Acetonitrile, 2,2,2-tribromo-,Acetonitrile, tribromo- (9CI),2,2,2-Tribromoacetonitrile,Tribromoacetonitrile Nom IUPAC: 2,2,2-tribromoacetonitrile SMILES: BrC(Br)(Br)C#N