CAS RN 76893-27-1
CAS RN 76893-27-1
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-∆3-(methanesulfonyloxymethyl)pyrroline, TRC
CAS: 76893-27-1 Formule moléculaire: C10 H18 N O4 S Poids moléculaire (g/mol): 248.32 Nom IUPAC: (1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrol-3-yl)methyl methanesulfonate SMILES: CC1(C)C=C(COS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]