accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 77-91-8

CH3NCH3CH3HOHOOOHOHOOO

CAS RN 77-91-8

IUPAC Nor: (2-hydroxyethyl)trimethylazanium 3-carboxy-2-(carboxymethyl)-2-hydroxypropanoate
Synonymes: choline 3-carboxy-2-(carboxymethyl)-2-hydroxypropanoate
Poids moléculaire (g/mol): 295.29
Formule moléculaire: C11H21NO8
InChi Key: WRPUOFKIGGWQIJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES: C[N+](C)(C)CCO.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C([O-])=O
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats