accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 7709-83-3

SH2NSNH2

CAS RN 7709-83-3

IUPAC Nor: benzene-1,2-dicarbothioamide
Synonymes: benzene-1,2-dicarbothioamide
Poids moléculaire (g/mol): 196.29
Formule moléculaire: C8H8N2S2
InChi Key: RNZZFZUWWAYMDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=S)C1=CC=CC=C1C(N)=S

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats