CAS RN 78033-69-9
CAS RN 78033-69-9
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Acide 4-bromo-1-oxyl-2,2,5,5-tétraméthyl-Δ3-pyrroline-3-carboxylique (qualité technique), TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.