accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 83649-47-2

OOHNH2HCl

CAS RN 83649-47-2

IUPAC Nor: 3-amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride
Synonymes: 3-amino-3-phenylpropanoic acid hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol): 201.65
Formule moléculaire: C9H12ClNO2
InChi Key: ABEBCTCOPRULFS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.NC(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats