CAS RN 83799-24-0
CAS RN 83799-24-0
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Fexofenadine, TRC
CAS: 83799-24-0 Formule moléculaire: C32 H39 N O4 Poids moléculaire (g/mol): 501.66 Synonyme: Benzeneacetic acid, 4-[1-hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]butyl]-α,α-dimethyl-,4-[1-Hydroxy-4-[4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]butyl]-α,α-dimethylbenzeneacetic acid,4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-hydroxybutyl]-α,α-dimethylphenylacetic acid,Carboxyterfenadine,Fexet,Fexofenadine,MDL 16455,Telfast 120,Terfenadine acid metabolite,Terfenadine carboxylate Nom IUPAC: 2-[4-[1-hydroxy-4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butyl]phenyl]-2-methylpropanoic acid SMILES: CC(C)(C(=O)O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4