CAS RN 84955-29-3
CAS RN 84955-29-3
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
résultats
1
17-p-Toluènesulfonylhydrazide (3Beta,5Alpha)-Androstan-3-ol, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
17-p-Toluènesulfonylhydrazide (3Beta,5Alpha)-Androstan-3-ol, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.