CAS RN 915038-26-5
CAS RN 915038-26-5
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
Acide (3α,5β,6α)-6-éthyl-3-hydroxy-7-oxo-cholan-24-oïque, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
Acide (3a,5b,6a)-6-éthyl-3-hydroxy-7-oxo-cholan-24-oïque, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
Acide (3α,5β,6α)-6-éthyl-3-hydroxy-7-oxo-cholan-24-oïque, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.