CAS RN 918149-29-8
CAS RN 918149-29-8
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
Arginino-succinic Acid Disodium Salt (>80%), TRC
CAS: 918149-29-8 Formule moléculaire: C10H16N4Na2O6 Poids moléculaire (g/mol): 334.24 Synonyme: N-[[[(4S)-4-Amino-4-carboxybutyl]amino]iminomethyl]-L-aspartic Acid Disodium Salt Nom IUPAC: sodium Nw-((S)-2-carboxy-1-carboxylatoethyl)-L-argininate SMILES: N=C(NCCC[C@H](N)C(O[Na])=O)N[C@H](C(O[Na])=O)CC(O)=O