accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 94278-68-9

H3COFBrF

CAS RN 94278-68-9

IUPAC Nor: 2-(bromomethyl)-1,3-difluoro-5-methoxybenzene
Synonymes: 2-(bromomethyl)-1,3-difluoro-5-methoxybenzene
Poids moléculaire (g/mol): 237.04
Formule moléculaire: C8H7BrF2O
InChi Key: JCRQCVDDBZVTMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(F)=C(CBr)C(F)=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats