CAS RN 99605-27-3
CAS RN 99605-27-3
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
résultats
1
3-O-[(1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyl]-1,2:5,6-bis-O-(1-méthyléthylidène)-α-D-glucofuranose, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
2
3-O-[(1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyl]-1,2:5,6-bis-O-(1-méthyléthylidène)-α-D-glucofuranose, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
3
3-O-[(1,1-diméthyléthyl)diméthylsilyl]-1,2:5,6-bis-O-(1-méthyléthylidène)-α-D-glucofuranose, TRC
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.