accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 117666-96-3

OHO(S)ONHOO

CAS RN 117666-96-3

IUPAC Nor: (2S)-3-(4-benzoylphenyl)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
Synonymes: (2S)-3-(4-benzoylphenyl)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 491.54
Formule moléculaire: C31H25NO5
InChi Key: SYOBJKCXNRQOGA-NDEPHWFRSA-N
SMILES: OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats