accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OO

CAS RN 1903-23-7

IUPAC Nor: ethyl 2-cycloheptylideneacetate
Synonymes: ethyl 2-cycloheptylideneacetate
Poids moléculaire (g/mol): 182.26
Formule moléculaire: C11H18O2
InChi Key: RAWVIWMURMZEQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C=C1CCCCCC1
Point d’ébullition 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats