accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2873-90-7

CH3NCH3N

CAS RN 2873-90-7

IUPAC Nor: 4-(diethylamino)benzonitrile
Synonymes: 4-(diethylamino)benzonitrile
Poids moléculaire (g/mol): 174.25
Formule moléculaire: C11H14N2
InChi Key: KMLGFOAKCYHXCQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C#N

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats