accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 850568-08-0

BOCH3CH3HOOH

CAS RN 850568-08-0

IUPAC Nor: (4-ethoxy-3-methylphenyl)boronic acid
Synonymes: 4-ethoxy-3-methylphenylboronic acid
Poids moléculaire (g/mol): 180.01
Formule moléculaire: C9H13BO3
InChi Key: GAFSYSHEDOIUSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC1=C(C)C=C(C=C1)B(O)O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats