accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOHHOOPOOHOOHNa(E/Z)(E/Z)(E/Z)(E/Z)

CAS RN 87860-39-7

IUPAC Nor: sodium 6-[4-(hydrogen phosphonatooxy)-3,6,13-trihydroxy-3-methyltrideca-1,7,9,11-tetraen-1-yl]-5,6-dihydro-2H-pyran-2-one
Synonymes: sodium 6-[4-(hydrogen phosphonatooxy)-3,6,13-trihydroxy-3-methyltrideca-1,7,9,11-tetraen-1-yl]-5,6-dihydropyran-2-one
Poids moléculaire (g/mol): 452.37
Formule moléculaire: C19H26NaO9P
InChi Key: XBUIKNRVGYFSHL-UHFFFAOYNA-M
SMILES: [Na+].CC(O)(C=CC1CC=CC(=O)O1)C(CC(O)C=CC=CC=CCO)OP(O)([O-])=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats