CAS RN 909779-33-5
CAS RN 909779-33-5
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
2-[2-[4-[(R)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-acetamide, TRC
CAS: 909779-33-5 Formule moléculaire: C21 H26 Cl N3 O2 Poids moléculaire (g/mol): 387.9 Synonyme: Levocetirizine Amide,(R)-2-(2-{4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl}ethoxy)acetamide,Acetamide, 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]- Nom IUPAC: 2-[2-[4-[(R)-(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetamide SMILES: NC(=O)COCCN1CCN(CC1)[C@H](c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3