UserName
Productivité Et Optimisation Des Laboratoires Consommables
60 ans d'Eppi™ : l'engagement d'Eppendorf à faire progresser la découverte scientifique
Août, 2023 | 4 min de lecture | par: Eppendorf
60 ans d'Eppi™ : l'engagement d'Eppendorf à faire progresser la découverte scientifique
Depuis six décennies, les Eppendorf Tubes™, affectueusement surnommés « Eppis™ », sont la pierre angulaire des consommables de laboratoire. En tant que premier tube de microcentrifugeuse à usage unique introduit sur le marché, l'Eppi s'est vendu à plus d'un milliard d'unités dans le monde et est devenu synonyme de tubes de microcentrifugeuse. De plus, la création d'Eppi a conduit au développement d'une gamme complète de tubes Eppendorf, ainsi que d'appareils et de consommables de laboratoire compatibles qui ont établi la norme mondiale en matière de qualité et de performance.
De petites solutions pour de gros problèmes
L'introduction de l'Eppi a révolutionné la façon dont les scientifiques manipulent de petites quantités, réduisant ainsi les volumes de réactifs coûteux et d'échantillons précieux nécessaires. Le tube 3810, comme on l'appelait officiellement avant de recevoir le surnom d'Eppi, a fourni une solution pour le mélange, le stockage et la centrifugation des échantillons et a conduit à des progrès significatifs en biologie moléculaire et en médecine. Par exemple, moins d'une décennie après la fabrication du premier Eppi, le clonage de gènes et la PCR ont été développés, ainsi que des vaccins salvateurs contre l'hépatite B et la méningite.
Au-delà de l'Eppi : du tube à la centrifugeuse
À mesure que la popularité de l'Eppi grandissait, les scientifiques ont constaté le besoin d'une gamme d'appareils de laboratoire et de consommables de paillasse compatibles avec cette nouvelle taille de tube. En réponse, Eppendorf™ a développé le système microlitre pour offrir des solutions complètes de traitement d'échantillons pour des volumes de microlitres. Cette gamme comprenait un mélangeur et une centrifugeuse ainsi que des tubes Eppendorf, qui restaient au cœur du travail de laboratoire et de la gamme de produits Eppendorf. De plus, depuis sa création en 1964, le système microlitre s'est encore élargi pour inclure la gamme actuelle de pipettes, centrifugeuses et mélangeurs complétée par les tubes Eppendorf et les embouts de pipettes pour traiter des volumes d'échantillons allant de 0,2 ml à 50 ml. De plus, les innovations ne se sont pas arrêtées là et Eppendorf a décidé d'aller plus loin dans son offre, en développant de nouveaux tubes Eppendorf améliorés qui pourraient résoudre certains des principaux problèmes qui freinent les scientifiques. Avec le développement de nouveaux matériaux, conceptions et systèmes de fermeture, la gamme de tubes Eppendorf s'est élargie pour répondre aux besoins de différentes applications.
Révolution scientifique d'Eppi Evolution
Les développements notables dans la conception d'Eppi incluent les tubes Safe-Lock qui empêchent l'ouverture involontaire du couvercle pendant la centrifugation, l'incubation et le stockage, ainsi qu'une nouvelle norme de qualité pour les tubes Eppendorf connue sous le nom de norme Biopur™. Cela reste aujourd'hui la norme de l'industrie et garantit un niveau de pureté maximal en garantissant que les tubes Eppendorf sont exempts de pyrogènes, de RNases, de DNases, d'ADN, d'ATP et d'inhibiteurs de PCR. L'étape majeure suivante a été le développement des tubes ADN et Protein LoBind™, qui permettent une récupération presque complète de l'ADN, de l'ARN, des protéines et des virus. Ces tubes sont particulièrement utiles pour les expériences complexes sur les acides nucléiques ou les protéines qui impliquent des échantillons et des réactifs précieux.
Ces améliorations ont contribué de manière significative à l'efficacité, à la précision et à la sécurité de la recherche scientifique. Par exemple, les tubes Safe-Lock empêchent la perte d'échantillons pendant la centrifugation, l'incubation, le transport et le stockage, offrant ainsi aux scientifiques une sécurité et une assurance supplémentaires lors du stockage d'échantillons précieux et de la manipulation de substances dangereuses. Cela peut être particulièrement critique lors de l'envoi d'échantillons à d'autres installations à des fins de collaboration ou d'externalisation.
Que pourraient réserver les 60 prochaines années aux tubes Eppendorf ?
En tant qu'entreprise engagée à produire des technologies de pointe, des produits et des services haut de gamme qui améliorent le niveau de vie humain, l'une de ses priorités est d'accroître la durabilité. Eppendorf s'efforce de contribuer à atténuer l'impact du changement climatique sur les générations futures en réduisant l'impact environnemental des consommables de laboratoire à usage unique. En 2022, les tubes Eppendorf Biobased™ ont été introduits. Ces tubes sont composés à 90 % de matières premières recyclées, améliorant ainsi la durabilité des consommables quotidiens du laboratoire sans compromettre la qualité ou les performances du produit.
Au cours des 60 dernières années, l'Eppi et les innovations d'Eppendorf qui en ont résulté témoignent du dévouement et de l'engagement de l'entreprise à développer de nouveaux produits qui aident les scientifiques à atteindre leurs objectifs de recherche. Il ne fait donc aucun doute qu'à l'avenir, Eppendorf continuera à être à la pointe de l'industrie dans le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits conçus pour améliorer les résultats expérimentaux et repousser les limites de la découverte scientifique.